Learn More
STEMCELL Technologies RoboSep™ Human T Cell Isolation Kit
Product Code. 16615645
Encompass
Click to view available options
Kvantitet:
1 x 109 cells
Produktkod. 16615645
missing translation for 'mfr': STEMCELL Technologies 17951RF
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
EasySep™ kit with RoboSep™ buffer and RoboSep™ filter tips
  • The EasySep™ Human T Cell Isolation Kit is designed to isolate T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
  • This product can be used in place of the EasySep™ Human T Cell Enrichment Kit (Catalog #19051) for even faster cell isolations
Specifikationer
Celltyp T Cells
För användning med (applikation) Cell Isolation
Kvantitet 1 x 109 cells
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.