Läs mer
STEMCELL Technologies RoboSep™ Mouse NK Cell Isolation Kit
Produktkod. 17107981
Encompass
Kvantitet:
1 x 109 cells
Produktkod. 17107981
Brand: STEMCELL Technologies 19855RF
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
EasySep™ kit with RoboSep™ buffer and RoboSep™ filter tips
  • The EasySep™ Mouse NK Cell Isolation Kit targets non-NK cells by labeling unwanted cells with biotinylated antibodies and EasySep™ Streptavidin RapidSpheres™, and separates cells without columns using an EasySep™ magnet
  • Desired cells are simply poured off into a new tube
  • Isolated cells are immediately available for downstream applications such as flow cytometry, culture or cell-based assays
  • This product replaces the EasySep™ Mouse NK Cell Enrichment Kit (Catalog #19755) for even faster cell isolations
Specifikationer
Celltyp NK Cells
För användning med (applikation) Cell Isolation
Kvantitet 1 x 109 cells
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.