Läs mer
STEMCELL Technologies RoboSep™ Mouse T Cell Isolation Kit
Produktkod. 17137971
Encompass
Kvantitet:
1 x 109 Cells
Produktkod. 17137971
Brand: STEMCELL Technologies 19851RF
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
EasySep™ kit with RoboSep™ buffer and RoboSep™ filter tips
  • The EasySep™ Mouse T Cell Isolation Kit is designed to isolate T cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non-T cells and streptavidin-coated magnetic particles
  • Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Desired cells are poured off into a new tube
  • This product replaces the EasySep™ Mouse T Cell Enrichment Kit (Catalog #19751) for even faster cell isolations
Specifikationer
Celltyp T Cells
För användning med (applikation) Cell Isolation
Kvantitet 1 x 109 Cells
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.