Läs mer
Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips
Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (applikation):
För: Hamilton, Volym: 100 μl, Icke-ledande, Material: Klar polypropen
För: Hamilton, Volym: 100 μl, Ledande, Material: kolfylld polypropen
För: Hamilton, Volym: 50 μl, Icke-ledande, Material: klar polypropen
För: Hamilton, Volym: 50 μl, Ledande, Material: kolfylld polypropen
För: Tecan, Volym: 100 μl, Icke-ledande, Material: klar polypropen
För: Tecan, Volym: 100 μl, Ledande, Material: kolfylld polypropen
För: Tecan, Volym: 50 μl, Icke-ledande, Material: klar polypropen
För: Tecan, Volym: 50 μl, Ledande, Material: kolfylld polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 24
Beskrivning
- Sterile, disposable, filtered pipette tips can be used in robotic systems
- Filtered to prevent contamination of pipette arm
- Conductive tip models detect liquid level when pipetting conductive liquids
- Ensures repeatable volume accuracy
- DNase, RNase, pyrogen free, manufactured in Class 8 clean room
- CE marked
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μL |
| Filtrerade | Filtered |
| Sterilitet | Sterile |
| Färg | Gray |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | CE marked |
| För användning med (applikation) | För: Tecan, Volym: 50 μl, Icke-ledande, Material: klar polypropen |
| Formatera | Hanging Tip Rack |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackning | 24 racks x 96 tips |
| Visa mer |