Läs mer
Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips
Produktkod. 17284974 Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (applikation):
För: Hamilton, Volym: 100 μl, Icke-ledande, Material: Klar polypropen
För: Hamilton, Volym: 100 μl, Ledande, Material: kolfylld polypropen
För: Hamilton, Volym: 50 μl, Icke-ledande, Material: klar polypropen
För: Hamilton, Volym: 50 μl, Ledande, Material: kolfylld polypropen
För: Tecan, Volym: 100 μl, Icke-ledande, Material: klar polypropen
För: Tecan, Volym: 100 μl, Ledande, Material: kolfylld polypropen
För: Tecan, Volym: 50 μl, Icke-ledande, Material: klar polypropen
För: Tecan, Volym: 50 μl, Ledande, Material: kolfylld polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 24
Produktkod. 17284974
Brand: Bel-Art™ F378601005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for use with automated liquid handling equipment
  • Sterile, disposable, filtered pipette tips can be used in robotic systems
    • Filtered to prevent contamination of pipette arm
  • Conductive tip models detect liquid level when pipetting conductive liquids
    • Ensures repeatable volume accuracy
  • DNase, RNase, pyrogen free, manufactured in Class 8 clean room
  • CE marked
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μL
Filtrerade Filtered
Sterilitet Sterile
Färg Clear
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad CE marked
För användning med (applikation) För: Hamilton, Volym: 50 μl, Icke-ledande, Material: klar polypropen
Formatera Box
Tipsstil Standard
Förpackning 24 racks x 96 tips
Kvantitet 2304
Produkttyp Robotic pipette tips
Konduktivitet No
Disponibel Single-use
För användning med (utrustning) Hamilton STAR, STARlet and NIMBUS
Graderad No
Material Polypropylene