Läs mer
BRAND™ Robottips, BIO-CERT™ Certifierad kvalitet
Produktkod. 17596686 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 50μ L
10 till 200μ L
10 till 300μ l
40 till 1000μ L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
17596686 1 till 50μ L
17536696 10 till 200μ L
17546696 10 till 300μ l
17556696 40 till 1000μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17596686 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 733146
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Pipettspetsar erbjuder pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser med pipetteringsroboten Liquid Handling Station.
  • Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. Alla racked tips och filter tips upp till 1000μ L är fria från DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoxiner (< 1 sid) och ATP (< 1 fg).
  • För användning med pipetteringsrobotar krävs spetsar som är anpassade till robotens funktionssätt vad gäller geometri och ytegenskaper. BRAND robotpipettspetsar och robotfilterspetsar uppfyller alla krav för användning med Liquid Handling Station pipetteringsrobot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 50μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Icke-steril
Förpackning TipRack (960/Pk.)
Produkttyp Robottips