Läs mer
BRAND™ Robottips, BIO-CERT™ Certifierad kvalitet
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 50μ L
10 till 200μ L
10 till 300μ l
40 till 1000μ L
Beskrivning
- Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. Alla racked tips och filter tips upp till 1000μ L är fria från DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoxiner (< 1 sid) och ATP (< 1 fg).
- För användning med pipetteringsrobotar krävs spetsar som är anpassade till robotens funktionssätt vad gäller geometri och ytegenskaper. BRAND robotpipettspetsar och robotfilterspetsar uppfyller alla krav för användning med Liquid Handling Station pipetteringsrobot.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 till 300μ l |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackning | TipRack (960/Pk.) |
| Produkttyp | Robottips |
| Material | Polypropen |