Läs mer
BRAND™ Robottips, BIO-CERT™ Vätskehantering, steril
Código de producto. 17576696 Tienda Brand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
1 till 50μ L
10 till 200μ L
10 till 300μ l
40 till 1000μ L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17576696
missing translation for 'mfr': BRAND™ 734170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pipettspetsar erbjuder pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser med pipetteringsroboten Liquid Handling Station.
  • Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. Alla racked tips och filter tips upp till 1000μ L är fria från DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoxiner (< 1 sid) och ATP (< 1 fg).
  • För användning med pipetteringsrobotar krävs spetsar som är anpassade till robotens funktionssätt vad gäller geometri och ytegenskaper. BRAND robotpipettspetsar och robotfilterspetsar uppfyller alla krav för användning med Liquid Handling Station pipetteringsrobot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volym (metrisk) 10 till 300μ l
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Förpackning TipRack (960/Pk.)
Produkttyp Robottips
Material Polypropen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado