Läs mer
Hamilton™ Robotics Low Bleed High Temperature Septa
Produktkod. 10034202
Change view
Diameter (metrisk):
9,5 mm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10034202 9,5 mm Paket med 50
10710844 12,7 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10034202 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 75833
Beräknad leverans: 03-09-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) 9,5 mm
För användning med (utrustning) GC
Kvantitet 50/Pk.
Produkttyp Låg blödning Hög temperatur Septa