Läs mer
Testo™ Robust matsond
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Sond, robust mat |
| Certifikat och efterlevnad | 60751, EN 13485 och HACCP-kompatibel |
| Svarstid | 10 sek. |
| Diameter (metrisk) sond | 4 mm |