Läs mer
Rochelles Salt, TRC
Produktkod. 30412028
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30412028 1 g
1 options
Produktkod. 30412028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR6394701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Sodium Tartrate (AS)
CAS 6381-59-5
Molekylformel C4 H4 O6 . K . Na . 4 H2 O
Kvantitet 1 g
Synonym Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (+)-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
LEDER O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; natrium; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioat; tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 282.22
Formel vikt 281.9965