Läs mer
Cole-Parmer™ Rochester Pean pincett
Produktkod. 15458434 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
159 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15458434 159 mm Varje
1 options
Produktkod. 15458434 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1081812
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. Cole-Parmer™ Rochester Pean Forceps inkluderar en låsmekanism för fastspänning.
  • Standardbetyg
  • Rak käke
  • Stål, rostfritt
  • Längd: 158,75 mm
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Kvalitet Standard
Tipsstil Rak
Längd (metrisk) 159 mm
Ej avsedd för medicinska tillämpningar eller patientanvändning.