Läs mer
ROCK-IN-2, MedChemExpress
Produktkod. 16486527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16486527 5 mg -
16454856 100 mg -
16423808 10 mg -
16410187 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10319
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress ROCK-IN-2 (Azaindole 1; TC-S 7001) is an orally active and ATP-competitive ROCK inhibitor with IC50s of 0.6 and 1.1 nM for human ROCK-1 and ROCK-2, respectively.
ROCK-IN-2 (Azaindole 1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ROCK-IN-2
CAS 867017-68-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13ClF2N6O
Kvantitet 5 mg
Synonym Azaindole 1 TC-S 7001
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(Cl)=CC(NC2=CC(F)=C(OC3=C4C(NC=C4C)=NC=C3)C(F)=C2)=N1
Molekylvikt (g/mol) 402.79
Formel vikt 402.79
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus