missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ROCK1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-19297
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ROCK1 Polyclonal specifically detects ROCK1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| ROCK1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| ROCK1 | |
| Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human ROCK1. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human. Rhesus Monkey (100%). | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| 1mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000 | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC131603, MGC43611, p160 ROCK-1, p160ROCK, p160-ROCK, PRO0435, Renal carcinoma antigen NY-REN-35, Rho kinase, rho-associated protein kinase 1, Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase 1 | |
| Rabbit | |
| 158 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| 6093 | |
| Human | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering