Läs mer
Corning™ Rocker Cell Culture Bags
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
22 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vår Rocker Cell Culture Bag, bestrålad, har etylenvinylacetat/lågdensitetspolyeten 9101-film för användning med kommersiella bioreaktorkammare med gungande rörelse. 9101-filmen är genomskinlig, flerskiktad enkelvävsfilm med en sampolymerkontaktyta. Corning erbjuder denna engångscellodlingspåse i 2L-50L konfigurationer. Rocker Cell Culture Bag har väska portar med en 1/4” hulling ansluten till ett pallfilter och backventil med små glidklämmor. Väskan portar med en 1/8” hulling är kopplad till hanen MPC plugg och han Luer plugg med hona MPC och kvinnliga Luer-arrangemang. Luer-hanpluggen (utan skaft) och svabbventilen är anslutna till den återstående påsporten med en 1/8” hulling. Bioreaktorplattformens gungande rörelse skapar effektiv, icke-invasiv blandning av cellkulturen/media med effektiv gasöverföring. Rocking-motion förhindrar celler från att slå sig ner i botten av Rocker Cell Culture Bag samtidigt som de genererar stora mängder rekombinant protein i både däggdjurs- och insektscellinjer. Det slutna systemet eliminerar risken för korskontaminering. Stabilitetsstängerna på varje sida tillåter kommersiellt tillgängliga bioreaktorer att rymma cellodlingspåsen. Denna engångscellodlingspåse är idealisk för grundforskning till storskaliga biofarmaceutiska tillverkningstillämpningar.
- Fullständigt intyg om överensstämmelse finns tillgängligt för varje produktionsparti.
- P1 Backventil med 1/4' hulling PVDF 8004022 filter 2' längd 3/16' ID x 3/8' OD PCMGS-rör
- P2 PVDF 8004022 filter 2' längd 3/16' ID x 3/8' OD PCMGS-rör
- P3 Kvinna MPC kontakt med 1/4' hulling Hane MPC plugg 40' längd 1/4' ID x 7/16' OD kemiskt resistent, värmeförseglingsbart flexibelt rör
- P4 Luer hona med 1/4' hulling hane luerplugg 40' längd 1/8' ID x 1/4' OD kemiskt resistent, värmeförseglingsbart flexibelt rör
- P5 Luer hona med 1/4' hulling Svabbabar ventil Luer hanplugg utan skaft
- Bestrålad EVA/LDPE-film (9101)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 10° till 34 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, AMI, ISO 11137 |
| För användning med (applikation) | Kommersiella bioreaktorkammare med gungande rörelse genom att tillhandahålla icke-invasiv blandning av cellkulturen/media med effektiv gasöverföring och idealisk för grundforskning till storskaliga biofarmaceutiska tillverkningstillämpningar |
| Slangstil | Förseglingsbar flexibel slang |
| Filmbeskrivning | EVA/LDPE 9101-film är klar, flerskiktad enkelvävsfilm med en sampolymerkontaktyta |
| nr per ärende | 1 st. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Port detalj | Port 1 - 0,25 tum hulling ansluten till ett pallfilter och backventil med små glidklämmor, 2 L x 0,18 ID x 0,37 tum. ytterdiameter PC mgS-slang, port 2 - 0,25 tum. Hulling ansluten till ett pallfilter med små glidklämmor, 2 L x 0,18 ID x 0,37 tum. ytterdiameter PC mgS tubin |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |