Läs mer
Corning™ Rocker Cell Culture Bags
BIOPHARMA
Produktkod. 17881955 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
22 l
50 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17881955 22 l Varje
15556145 50 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17881955 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9120092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5955.00 SEK
    5664.63 SEK / Paket med 1
    Save 290.37 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Har en flerskiktsfilm med ett inert PE (polyeten) vätskekontaktskikt
Vår Rocker Cell Culture Bag, bestrålad, har etylenvinylacetat/lågdensitetspolyeten 9101-film för användning med kommersiella bioreaktorkammare med gungande rörelse. 9101-filmen är genomskinlig, flerskiktad enkelvävsfilm med en sampolymerkontaktyta. Corning erbjuder denna engångscellodlingspåse i 2L-50L konfigurationer. Rocker Cell Culture Bag har väska portar med en 1/4” hulling ansluten till ett pallfilter och backventil med små glidklämmor. Väskan portar med en 1/8” hulling är kopplad till hanen MPC plugg och han Luer plugg med hona MPC och kvinnliga Luer-arrangemang. Luer-hanpluggen (utan skaft) och svabbventilen är anslutna till den återstående påsporten med en 1/8” hulling. Bioreaktorplattformens gungande rörelse skapar effektiv, icke-invasiv blandning av cellkulturen/media med effektiv gasöverföring. Rocking-motion förhindrar celler från att slå sig ner i botten av Rocker Cell Culture Bag samtidigt som de genererar stora mängder rekombinant protein i både däggdjurs- och insektscellinjer. Det slutna systemet eliminerar risken för korskontaminering. Stabilitetsstängerna på varje sida tillåter kommersiellt tillgängliga bioreaktorer att rymma cellodlingspåsen. Denna engångscellodlingspåse är idealisk för grundforskning till storskaliga biofarmaceutiska tillverkningstillämpningar.
  • Fullständigt intyg om överensstämmelse finns tillgängligt för varje produktionsparti.
  • P1 Backventil med 1/4' hulling PVDF 8004022 filter 2' längd 3/16' ID x 3/8' OD PCMGS-rör
  • P2 PVDF 8004022 filter 2' längd 3/16' ID x 3/8' OD PCMGS-rör
  • P3 Kvinna MPC kontakt med 1/4' hulling Hane MPC plugg 40' längd 1/4' ID x 7/16' OD kemiskt resistent, värmeförseglingsbart flexibelt rör
  • P4 Luer hona med 1/4' hulling hane luerplugg 40' längd 1/8' ID x 1/4' OD kemiskt resistent, värmeförseglingsbart flexibelt rör
  • P5 Luer hona med 1/4' hulling Svabbabar ventil Luer hanplugg utan skaft
  • Bestrålad EVA/LDPE-film (9101)
Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10° till 34 °C
Certifikat och efterlevnad ANSI, AMI, ISO 11137
För användning med (applikation) Kommersiella bioreaktorkammare med gungande rörelse genom att tillhandahålla icke-invasiv blandning av cellkulturen/media med effektiv gasöverföring och idealisk för grundforskning till storskaliga biofarmaceutiska tillverkningstillämpningar
Slangstil Förseglingsbar flexibel slang
Filmbeskrivning EVA/LDPE 9101-film är klar, flerskiktad enkelvävsfilm med en sampolymerkontaktyta
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1/Pk.
Port detalj Port 1 - 0,25 tum hulling ansluten till ett pallfilter och backventil med små glidklämmor, 2 L x 0,18 ID x 0,37 tum. ytterdiameter PC mgS-slang, port 2 - 0,25 tum. Hulling ansluten till ett pallfilter med små glidklämmor, 2 L x 0,18 ID x 0,37 tum. ytterdiameter PC mgS tubin
Kvantitet Varje
Steriliseringsmetod Strålning
Produkttyp Cellkulturväska
Kapacitet (metrisk) 22 l