Läs mer
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 Dionex 250 ml ASE flaskadapter
Beskrivning
- Tillåter att upp till 6 flaskor kan bearbetas samtidigt
- Set med 6
- Adapter som möjliggör användning av Dionex™ 250 ml ASE insamlingsflaskor
- Kompatibel med Rocket Synergy 2 Rocket Synergy
- Endast kompatibel med Flask Rotors
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Typ | Adapterset |