Läs mer
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 High Speed Evaporator med inert gasrensning
Beskrivning
- Designad för högvolymsprover, inklusive satser inom läkemedel, miljö, jordbrukskemi och livsmedel, smaker och doftflöden
- Genevac Rocket Synergy 2 lösningsmedelsförångare möjliggör höghastighets walkaway-automation
- Ger upp till sex gånger så mycket genomströmning som en roterande förångare
- Automatisk dränering och lågtrycks ånguppvärmningsteknik samt inert gas-avledning för snabbare och mer exakt avdunstning
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Aluminium |
| Modell | Rocket Synergy 2 |
| Temperaturområde (metriskt) | 30 °C till 60 °C |
| Volym (metrisk) | 4 L |
| Produkttyp | Indunstare |