Läs mer
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 Yttre lockförsegling
Produktkod. 31723017
Change view
Material:
EPDM
Produktkod. Material
31723017 EPDM
1 options
Produktkod. 31723017 Leverantör SP Genevac™ Leverantörsnummer 045818/S
Beräknad leverans: 25-11-2026
Ersättningsförsegling för ytterlocket på Genevac Rocket Synergy 2 bänkförångare
  • Ersättningsförsegling
  • Kompatibel med Rocket Synergy 2 Rocket Synergy Rocket 4D Synergy och Pre Synergy Rocket Evaporators
Specifikationer
Material EPDM
Typ Sigill