Läs mer
OHAUS™ Gungande Shaker
Produktkod. 15772209 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Controllertyp:
Analog
Digital
Plattform stil:
1 nivå
2 nivå
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Controllertyp Plattform stil Förpackningsstorlek
15772209 Analog 2 nivå Varje
15712219 Digital 1 nivå Varje
15762209 Analog 1 nivå Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15772209 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30391961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14696.86 SEK
    13687.35 SEK / Paket med 1
    Save 1009.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Rocking Shaker är designad för en rad applikationer där en gungbrädaliknande rörelse är idealisk.
  • Analog kontroll
  • Enkelt och ekonomiskt alternativ för alla dina gungbehov
  • Idealisk för cellodling och blotting-applikationer och är designad för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
  • Levereras med en 356 x 279 mm halkfri gummimatta
  • Variabel kontroll för hastighet, tilt och tid
  • 7,3 kg kapacitet
  • Tvåstegsmodellen fördubblar arbetskapaciteten
Notera: Vit fördjupad matta som visas på bilden säljs separat (se 15762559, Ohaus Grovmatta). Den svarta halkfria mattan ingår som standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 0 till 15°
Bärande kapacitet (metrisk) 7.3 kg
Hastighetsintervall 1 till 75 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 0,065 A
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Amperage 0,065 A
Produkttyp Rocking Shaker, 2-vånings
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Pluggtyp EU-kontakt
Material Aluminiumplattform
Djup (engelska) 16,80 tum.
Djup (metriskt) 42.50 cm
Mått (LxB) Plattform 35.6 x 27.9 cm
Mått (L x B x H) 42.5 x 25.4 x 14 cm
Höjd (engelska) 5,50 tum.
Höjd (metrisk) 14 cm
Längd (engelska) 16,80 tum.
Längd (metrisk) 42.50 cm
Bredd (engelska) 11,00 tum
Bredd (metrisk) 27.90 cm
Controllertyp Analog
Modell SHRK07AL2, EU
Plattform stil 2 nivå
Timerintervall 1 till 120 min.