Läs mer
OHAUS™ Gungande Shaker
Produktkod. p-7158995 Handla allt Ohaus Produkter
Controllertyp:
Analog
Digital
Plattform stil:
1 nivå
2 nivå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712219
Brand: OHAUS™ 30391989
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Rocking Shaker är designad för en rad applikationer där en gungbrädaliknande rörelse är idealisk.
  • Digital styrenhet
    • Idealisk för cellodlingsarbete
    • Designad för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
    • Elektronisk lutningsjustering från 0 till 15° medan enheten är igång
    • Displayer för hastighet, lutningsvinkel och tid
    • Timer med ljudlarm
  • Analog kontroll
    • Enkelt och ekonomiskt alternativ för alla dina gungbehov
    • Idealisk för cellodling och blotting-applikationer och är designad för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
    • Levereras med en 356 x 279 mm halkfri gummimatta
    • Variabel kontroll för hastighet, tilt och tid
    • 7,3 kg kapacitet
    • Tvåstegsmodellen fördubblar arbetskapaciteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 0 till 15°
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 1 till 50 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Amperage 5 A
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Material Aluminiumplattform
Djup (engelska) 16,80 tum.
Djup (metriskt) 42.50 cm
Mått (LxB) Plattform 32.4 x 25.4 cm
Mått (L x B x H) 42.5 x 25.4 x 14 cm
Höjd (engelska) 5,50 tum.
Höjd (metrisk) 14 cm
Längd (engelska) 16,80 tum.
Längd (metrisk) 42.50 cm
Bredd (engelska) 10.00 in.
Bredd (metrisk) 25.40 cm
Controllertyp Digital
Beskrivning Shaker, Rocking, SHRK04DG, EU
Modell SHRK04DG
Plattform stil 1 nivå
Timerintervall 1 sek. till 160 timmar.