Läs mer
Emma Safety Footwear Rocky Skyddsskor
Storlek:
38
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Nubuck / Cordura™ konstruktion
- GripForce™ Easy Twist yttersula
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
- Sanerat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Grå |
| Design | Klippig |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Cordura |
| Storlek | 38 |
| Tåmaterial | Stål |