Läs mer
Horst™ Stångsensorer
Produktkod. 10407701
Change view
Diameter (metrisk):
1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10407701 1 mm Varje
1 options
Produktkod. 10407701 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 70206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1722.00 SEK
    1180.86 SEK / Paket med 1
    Save 541.14 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) 1 mm
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Längd (metrisk) nätsladd 500mm
Produkttyp Stångsensor
Temperatur (metrisk) 1000 °C