Läs mer
Bochem™ Stång för stativbas
Produktkod. 10547122
Change view
Längd (metrisk):
1250 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10547122 1250 mm
1 options
Produktkod. 10547122 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5154
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Bochem™ Rod for Stand Base är för användning med stativbaser.
  • För användning med stativbaser
Specifikationer
Material Förzinkat stål
Längd (metrisk) 1250 mm
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Trådstorlek M10
Beskrivning Externa trådar