Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rofecoxib
Produktkod. 16607032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
16607032 250 mg
1 options
Produktkod. 16607032 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465392500
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rofecoxib
CAS 162011-90-7
Kvantitet 250 mg
Löslighet löslig i kloroform, DMSO
Molekylformel C17 H14 O4 S
Formel vikt 314.36
Fysisk form Kristallint pulver
Produkttyp Reagens
Renhet ≥97,5 % (GC)
InChI-nyckel RZJQGNCSTQAWON-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(C(=O)OC1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 4-(4-methanesulfonylphenyl)-3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2-one
Molekylvikt (g/mol) 314.36
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rofecoxib
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Rofecoxib
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.