missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Roflumilast-d4 N-Oxide, TRC

Produktkod. 30416994
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416994 10 mg
30414117 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30416994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR63971210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1794760-31-8
Molekylformel C17H10D4Cl2F2N2O4
Molekylvikt (g/mol) 423.23
Synonym 3-(Cyclopropylmethoxy-d4)-N-(3,5-dichloro-1-oxido-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, N-(3,5-Dichloro-1-oxopyridin-4-yl)-4-difluoromethoxy-3-(cyclopropyl-d4) methoxybenzamide
IUPAC-namn N-(3,5-dichloro-1-oxopyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]benzamide
LEDER ClC(C(NC(C1=CC(OCC2C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=C(OC(F)F)C=C1)=O)=C(Cl)C=3)=CN3=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Roflumilast-d4 N-Oxide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O4/c18-11-6-23(25)7-12(19)15(11)22-16(24)10-3-4-13(27-17(20)21)14(5-10)26-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,24)/i1D2,2D2
Formel vikt 422.055
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.