Läs mer
Roflumilast-d4, TRC
Produktkod. 30415386
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415386 1 mg
30420441 10 mg
30414923 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30415386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR6397021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1398065-69-4
Molekylformel C17 D4 H10 Cl2 F2 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 407.232
Synonym N-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]benzamide, 3-[(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)methoxy]-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, Roflumilast-d4, Roflumilast-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4)
IUPAC-namn N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]benzamide
LEDER [2H]C1([2H])C(COc2cc(ccc2OC(F)F)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl)C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Roflumilast-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24)/i1D2,2D2
Formel vikt 406.06
Procent renhet >95%