Läs mer
Roflumilast Impurity E, MedChemExpress
Beskrivning
Roflumilast Impurity E is the impurity of Roflumilast. Roflumilast(Daliresp) is a drug which acts as a selective and long-acting inhibitor of the enzyme PDE-4 with an IC50 value of 0.8 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Roflumilast Impurity E |
| CAS | 1391052-76-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H8Cl2F2N2O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| LEDER | O=C(NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl)C2=CC=C(OC(F)F)C(O)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.12 |
| Formel vikt | 349.12 |
| Kvalitet | Research |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |