missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Roflumilast, MedChemExpress

Produktkod. 16479117
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479117 5 mg -
16462627 50 mg 50mg
16436538 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16479117 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15455

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Roflumilast is a selective PDE4 inhibitor with IC50s of 0.7, 0.9, 0.7, and 0.2 nM for PDE4A1, PDEA4, PDEB1, and PDEB2, respectively, without affecting PDE1, PDE2, PDE3 or PDE5 isoenzymes from various cells.

Roflumilast is a selective PDE4 inhibitor with IC50s of 0.7, 0.9, 0.7, and 0.2 nM for PDE4A1, PDEA4, PDEB1, and PDEB2, respectively, without affecting PDE1, PDE2, PDE3 or PDE5 isoenzymes from various cells.

Spécification

Kemiskt namn eller material Roflumilast
CAS 162401-32-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14Cl2F2N2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.00 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl)C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2
Molekylvikt (g/mol) 403.21
Formel vikt 403.21
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.