Läs mer
Roflumilast N-oxide, MedChemExpress
Produktkod. 16483108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483108 10 mg -
16462626 25 mg -
16449666 50 mg 50mg
16425847 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100639
MedChemExpress Roflumilast N-oxide is a PDE type 4 inhibitor.
Roflumilast N-oxide is a PDE type 4 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Roflumilast N-oxide
CAS 292135-78-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14Cl2F2N2O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (596.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=C(Cl)C=N(C=C1Cl)=O)C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2
Molekylvikt (g/mol) 419.21
Formel vikt 419.21
Procent renhet 99.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation