missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Roflumilast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Roflumilast |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24) |
| Formel vikt | 402.035 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?