missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Roflumilast USP Related Compound A, Mikromol™
Beskrivning
Roflumilast USP Related Compound A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide |
| CAS | 475271-62-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 Cl2 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-hydroxybenzamide, Roflumilast Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14Cl2N2O3/c17-11-6-19-7-12(18)15(11)20-16(22)10-3-4-13(21)14(5-10)23-8-9-1-2-9/h3-7,9,21H,1-2,8H2,(H,19,20,22) |
| LEDER | Oc1ccc(cc1OCC2CC2)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl |
| IUPAC-namn | 3-(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?