missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rogaratinib, MedChemExpress
Beskrivning
Rogaratinib (BAY1163877) is a potent and selective fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rogaratinib |
| CAS | 1443530-05-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H26N6O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BAY1163877 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (10.72 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NCCN(CC2=C(COC)C(C3=CC4=CC(C)=CC(OC)=C4S3)=C5C(N)=NC=NN52)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.56 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?