Läs mer
MP Biomedicals™ Rogers och Harper saltblandning
Produktkod. 11415652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415652 2 kg 2kg
11425652 10 kg 10kg
11435652 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415652 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290284202
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Saltblandning för djurfoder för forskning.
  • Saltblandning
  • För forskning på djurfoder
  • Pulver
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Forskning om djurens kost
Kvantitet 2 kg
Förvaringskrav Rumstemperatur