Läs mer
Rogo Sampaic™ Täckglas i glas
Produktkod. 11707394
Change view
Längd (metrisk):
20 mm
Bredd (metrisk):
20 mm
Kvantitet:
200/förpackning
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Kvantitet
11707394 20 mm 20 mm 200/förpackning
1 options
Produktkod. 11707394 Leverantör Rogo Sampaic™ Leverantörsnummer BPD017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 SEK
    41.71 SEK / Paket med 200
    Save 87.29 SEK
    67% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bevara och skydda prover på objektglas. Rogo Sampaic™ Täckglas är tillverkade av borosilikatglas för utmärkt transparens och förhindrar färgförvrängning.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Fyrkantig
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Mått (L x B) 20 x 20 mm
För användning med (applikation) Objektglasmikroskopi
Certifikat ISO 8255
Kvantitet 200/förpackning