Läs mer
Rogo Sampaic™ Täckglas i glas
Produktkod. p-8003022
Längd (metrisk):
20 mm
Bredd (metrisk):
20 mm
Kvantitet:
200/Pk.
Produktkod. 11707394
Brand: Rogo Sampaic™ BPD017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bevara och skydda prover på objektglas. Rogo Sampaic™ Täckglas är tillverkade av borosilikatglas för utmärkt transparens och förhindrar färgförvrängning.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Fyrkantig
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 20 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Mått (L x B) 20 x 20 mm
För användning med (applikation) Objektglasmikroskopi
Certifikat ISO 8255
Kvantitet 200/Pk.