Läs mer
Rohamere 6661-0 (Mixture of Regiomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((3,5,5-trimethyl-6-(2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxycarbonylamino)hexyl)carbamoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate |
| CAS | 1342259-25-9 |
| Molekylformel | C23 H38 N2 O8 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29) |
| LEDER | CC(CCNC(=O)OCCOC(=O)C(=C)C)CC(C)(C)CNC(=O)OCCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | 4,13-dihydroxy-7,9,9-trimethyl-3,14-dioxa-5,12-diazahexadeca-4,12-diene-1,16-diyl bis(2-methylacrylate) 4,13-dihydroxy-7,7,9-trimethyl-3,14-dioxa-5,12-diazahexadeca-4,12-diene-1,16-diyl bis(2-methylacrylate) |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.556 |
| Formel vikt | 470.263 |