Läs mer
Applied Biosystems™ ROI& Bakgrundskalibreringssats, 384-brunnar
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
2 x 384 brunnar plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- 384-brunnars ROI& Bakgrundskalibreringssats används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med 384-brunnars block.
- Region av intresse (ROI) och bakgrundskalibrering bör köras efter lampbyte.
- Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibrerat färgämne | Proprietär mix |
| För användning med (utrustning) | ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx |
| Produkttyp | Bakgrundskalibreringssats |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 2 x 384 brunnar plattor |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
| PCR-metod | qPCR |