Läs mer
Applied Biosystems™ ROI& Bakgrundskalibreringssats, 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterDescription
- 96-brunnars ROI& Bakgrundskalibreringssats används för att underhålla ditt PCR-instrument i realtid med standardblock med 96 brunnar.
- Region av intresse (ROI) och bakgrundskalibrering bör köras efter lampbyte.
- Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C± 5 °C |
| Kalibrerat färgämne | Proprietär mix |
| För användning med (utrustning) | ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx |
| Produkttyp | Bakgrundskalibreringssats |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 2 x 96-brunnars plattor |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
För in vitro-diagnostik