Läs mer
Applied Biosystems™ ROI& Bakgrundskalibreringssats, snabb 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
2 x 96 brunnar plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Region av intresse (ROI) och bakgrundskalibrering bör köras efter lampbyte.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibrerat färgämne | Proprietär mix |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | Bakgrundskalibreringssats |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 2 x 96 brunnar plattor |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
| PCR-metod | qPCR |