Learn More
Rolapitant, MedChemExpress
Code produit 16492287
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
16492287 50 mg -
16486536 100 mg -
16463436 25 mg -
16416158 10 mg -
16408757 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16492287 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14751
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Rolapitant (SCH619734) is a potent, selective, long-acting and orally active neurokinin 1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.66 nM. Rolapitant does not interact with CYP3A4. Rolapitant shows potent anti-emetic activity in a ferret emesis model.
Rolapitant (SCH619734) is a potent, selective, long-acting and orally active neurokinin 1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.66 nM. Rolapitant does not interact with CYP3A4. Rolapitant shows potent anti-emetic activity in a ferret emesis model.
Spécification
Kemiskt namn eller material Rolapitant
CAS 552292-08-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H26F6N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym SCH619734
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.94 mM)
LEDER C[C@@](C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)([H])OC[C@@]2(C3=CC=CC=C3)CC[C@@](CCC4=O)(N4)CN2
Molekylvikt (g/mol) 500.48
Formel vikt 500.48
Procent renhet 98.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.