missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies Rolipram
Beskrivning
- Rolipram is a cell-permeable, selective inhibitor of Type 4 cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDE4), which mediate cyclic AMP (cAMP) degradation
- Rolipram preferably inhibits PDE4 isoform A (IC50 = 3 nM) over other isoforms such as B and D (IC50 = 130 and 240 nM respectively; MacKenzie & Houslay)
- It inhibits interferon (IFN)-γ stimulated phosphorylation of p38 mitogen-activated protein (MAP) kinase through PDE4B and/or PDE4D isoform inhibition (MacKenzie & Houslay)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 61413-54-5 |
| Synonym | SB 95952; ZK 62711 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C16H21NO3 |
| Renhet | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?