missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rolipram, MedChemExpress

Produktkod. 16473217
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473217 50 mg
16467198 10 mg
16417186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16473217 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16900

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Rolipram is a selective phosphodiesterases PDE4 inhibitor with IC50s of 3 nM, 130 nM and 240 nM for PDE4A, PDE4B, and PDE4D, respectively.

Rolipram is a selective phosphodiesterases PDE4 inhibitor with IC50s of 3 nM, 130 nM and 240 nM for PDE4A, PDE4B, and PDE4D, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Rolipram
CAS 61413-54-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H21NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym (R,S)-Rolipram SB 95952 ZK 62711
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 41 mg/mL (148.91 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C1NCC(C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)C1
Molekylvikt (g/mol) 275.34
Formel vikt 275.34
Procent renhet 98.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.