Läs mer
(±)-Rolipram, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Rolipram |
| CAS | 61413-54-5 |
| Molekylformel | C16H21NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R,S)-Rolipram, 4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, Rolipram, SB 95952, ZK 62711, 5-(3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | O=C1NCC(C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)C1 |
| IUPAC-namn | 4-(3-(cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.34 |
| Formel vikt | 275.15 |