Läs mer
Rolitetracycline (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rolitetracycline |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33N3O8/c1-26(37)13-7-6-8-16(31)17(13)21(32)18-14(26)11-15-20(29(2)3)22(33)19(24(35)27(15,38)23(18)34)25(36)28-12-30-9-4-5-10-30/h6-8,14-15,20,31,33-34,37-38H,4-5,9-12H2,1-3H3,(H,28,36)/t14-,15-,20-,26+,27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 527.2268 |