Läs mer
Thermo Scientific™ Rulle med hybridiseringsugnsnät, 5m x 25cm
Produktkod. 12624653 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 12624653 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 222054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Tillverkad med tjockväggigt borosilikatglas utformat för att säkerställa säker och enkel hantering
  • Enkelt flöde av sondlösning runt och genom membran designade för optimala resultat
  • Dessa flaskor är utformade för att uppfylla exakta säkerhetsstandarder och har skruvlock som innehåller platta PTFE-tätningar utformade för att säkerställa läckagebeständig hybridisering
  • Ett komplett utbud av flaskor för att rymma många storlekar av membran
  • Möjliggör att flera blottar kan bearbetas samtidigt i en 35 mm diameter flaska utan direkt överlappning
Mått: 5mx 25 cm