Läs mer
Brady™ Roll Marker utan stöd - Steam
Produktkod. 11715563 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11715563 100 mm 1 rulle
1 options
Produktkod. 11715563 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 226759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3950.00 SEK
    3504.48 SEK / 1 rullar
    Save 445.52 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Roll Marker utan stöd (Steam) är gjord av polyester med polyesteröverlaminat.
  • Permanent akrylbaserat lim.
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart på grått
Formatera Rulla
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
Visa text Vapeur
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Språk franska
Antal per förpackning 220 markörer/rulle
Kvantitet 220 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +284 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +140 °C
Tjocklek (engelska) 0,0047 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.119 mm
Mått (L x B) 33 m x 100 mm
Mått (L x B x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Längd (engelska) 108.27 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm
Höjd (engelska) 5,91 tum.
Höjd (metrisk) 150 mm
Höjd (metrisk) tecken 13 mm
Alternativt artikelnummer PMFL-VAPEUR-GY4-RLL090