Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | European Directives 67/548 and 88/379 |
| Färg | Orange |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Roll Marker |
| Visa text | Gas |
| För användning med (applikation) | Used for Pipemarkers and safety signs |
| Kvantitet | 505/Pk. |
| Längd (metrisk) | 33 m |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Visa mer |