Läs mer
Brady™ Roll Markers
Produktkod. 11785573 Handla allt Brady Produkter
Change view
Dimensions (L x W): 33m x 100mm; Display Text: Acid
Produktkod.
11785573 Dimensions (L x W): 33m x 100mm; Display Text: Acid
1 options
Produktkod. 11785573 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 226773
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad European Directives 67/548 and 88/379
Färg Purple
Material Polyester
Visa text Acid
För användning med (applikation) Used for Pipemarkers and safety signs
Kvantitet 505/Pk.
Längd (metrisk) 33 m
Höjd (metrisk) 100 mm
Höjd (metrisk) tecken 8 mm