Läs mer
Brady™ Rullmarkörer
Produktkod. 11755573 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visa text:
Eau
Eau incendie
Luft
Vapeur
Mått (L x B x H):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Höjd (metrisk) tecken:
8 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visa text Mått (L x B x H) Höjd (metrisk) tecken Förpackningsstorlek
11755573 Luft 33 m x 100 mm x 150 mm 13 mm 1 rulle
11745573 Luft 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rulle
11775573 Vapeur 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rulle
11765573 Eau 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rulle
11735573 Eau incendie 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11755573 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 226384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4150.00 SEK
    3504.48 SEK / 1 rullar
    Save 645.52 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Europeiska direktiven 67/548 och 88/379
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt på blått
Formatera Rulla
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
Visa text Luft
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Språk franska
Antal per förpackning 220 markörer/rulle
Kvantitet 220 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +284 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +140 °C
Tjocklek (engelska) 0,0047 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.119 mm
Mått (L x B) 33 m x 100 mm
Mått (L x B x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Längd (engelska) 108.27 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm
Höjd (engelska) 5,91 tum.
Höjd (engelska) karaktär 0,51 tum
Höjd (metrisk) 150 mm
Höjd (metrisk) tecken 13 mm
Alternativt artikelnummer PMFL-AIR-BL4-RLL090